Tlačiť
2,4-Dioxo-4-thiophen-2-yl-butyric acid ethyl ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 2,4-dioxo-4-(thiophen-2-yl)butanoate, Ethyl 2,4-dioxo-4-(thien-2-yl)butanoate
OR29711-1G OR29711-5G
APOSOR29711-1GEA 82.92 EUR
APOSOR29711-1G APOSOR29711-5G
2,4-Dioxo-4-thiophen-2-yl-butyric acid ethyl ester
2,4-Dioxo-4-thiophen-2-ylbutyric acid ethyl ester
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄S
Mw: 226.25 g/mol
Teplota tavenia: 34 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00126316
Číslo CAS: 36983-36-5