Tlačiť
4-Chloro-2-methylbenzylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR2971-1G OR2971-5G
APOSOR2971-1GEA 76.51 EUR
APOSOR2971-1G APOSOR2971-5G
4-Chloro-2-methylbenzylamine
4-Chloro-2-methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₀ClN
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00047932
Číslo CAS: 27917-11-9
OSN: 3259
ADR: 8 III