Tlačiť
Methyl-2,4-dichlorobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 2,4-dichlorobenzoate
OR29697-100G OR29697-25G OR29697-5G
APOSOR29697-100GEA 152.61 EUR
APOSOR29697-100G APOSOR29697-25G APOSOR29697-5G
Methyl-2,4-dichlorobenzoate
Methyl-2,4-dichlorobenzoate
Vzorec: C₈H₆Cl₂O₂
Mw: 205.04
Teplota varu: 239 °C
Hustota: 1.386 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00085117
Číslo CAS: 35112-28-8
EINECS: 252-374-1