Tlačiť
3-Iodobenzylamine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR2968-1G OR2968-25G OR2968-5G
APOSOR2968-1GEA 24.95 EUR
APOSOR2968-1G APOSOR2968-25G APOSOR2968-5G
3-Iodobenzylamine hydrochloride
3-Iodobenzylamine hydrochloride
Vzorec: C₇H₉ClIN
Teplota tavenia: 188…190 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012857
Číslo CAS: 3718-88-5
EINECS: 223-068-5