Tlačiť
Ethyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Ethyl 5-methylisoxazole-3-carboxylate
OR29612-1G OR29612-5G
APOSOR29612-1GEA 24.95 EUR
APOSOR29612-1G APOSOR29612-5G
Ethyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Ethyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Vzorec: C₇H₉NO₃
Teplota tavenia: 27…31 °C
Teplota vzplanutia: 109,4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00085080
Číslo CAS: 3209-72-1