Tlačiť
3-Aminoisonicotinic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Aminoisonicotinic Acid, 3-Aminopyridine-4-carboxylic acid
OR29468-25G OR29468-5G
APOSOR29468-25GEA 116.33 EUR
APOSOR29468-25G APOSOR29468-5G
3-Aminoisonicotinic acid 98%
3-Aminoisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
Teplota tavenia: 287…291 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00137840
Číslo CAS: 7579-20-6