Tlačiť
Methyl-4-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR29452-1G OR29452-250MG
APOSOR29452-1GEA 0 EUR
APOSOR29452-1G APOSOR29452-250MG
Methyl-4-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Methyl-4-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
Mw: 181.19 g/mol
Teplota tavenia: 179…181 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00203870
Číslo CAS: 175205-91-1