Tlačiť
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR29448-1G OR29448-5G
APOSOR29448-1GEA 0 EUR
APOSOR29448-1G APOSOR29448-5G
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₉H₆N₂O₂S
Mw: 206.22 g/mol
Teplota tavenia: >300 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00171745
Číslo CAS: 21278-86-4