Tlačiť
2-(2-Chlorobenzylthio)ethylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR29429-1G OR29429-250MG
APOSOR29429-1GEA 225.83 EUR
APOSOR29429-1G APOSOR29429-250MG
2-(2-Chlorobenzylthio)ethylamine
2-(2-Chlorobenzylthio)ethylamine
Vzorec: C₉H₁₂ClNS
Teplota varu: 160…165 °C/13mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01764494
Číslo CAS: 42416-23-9
OSN: 2735
ADR: 8,III