Tlačiť
1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR29423-1G OR29423-5G OR29423-10G
APOSOR29423-1GEA 127.78 EUR
APOSOR29423-1G APOSOR29423-5G APOSOR29423-10G
1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₈INO
Mw: 297.1 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01764931
Číslo CAS: 261178-18-1