Tlačiť
4-Morpholin-4-ylbutanenitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Morpholinobutanenitrile
OR29418-1G OR29418-5G
APOSOR29418-1GEA 63.38 EUR
APOSOR29418-1G APOSOR29418-5G
4-Morpholin-4-ylbutanenitrile
4-Morpholin-4-ylbutanenitrile
Vzorec: C₈H₁₄N₂O
Teplota varu: 142 °C/15mmHg
Hustota: 1,0031 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00023393
Číslo CAS: 5807-11-4