Tlačiť
Ethyl pyrrole-2-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 1H-pyrrole-2-carboxylate
OR29376-5G OR29376-1G
APOSOR29376-5GEA 28.28 EUR
APOSOR29376-5G APOSOR29376-1G
Ethyl pyrrole-2-carboxylate
Ethyl pyrrole-2-carboxylate
Vzorec: C₇H₉NO₂
Teplota varu: 70 °C/0,8mmHg
Teplota tavenia: 37…39 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00817049
Číslo CAS: 2199-43-1