Tlačiť
2-Amino-3,5-dimethylbenzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Dimethylanthranilic acid
OR2932-10G OR2932-25G OR2932-5G
APOSOR2932-10GEA 107.9 EUR
APOSOR2932-10G APOSOR2932-25G APOSOR2932-5G
2-Amino-3,5-dimethylbenzoic acid 97%
2-Amino-3,5-dimethylbenzoic acid
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Teplota tavenia: 189…196 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017099
Číslo CAS: 14438-32-5