Tlačiť
4-Pyrrol-1-ylphenylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(1H-Pyrrol-1-yl)aniline
OR29302-1G OR29302-500MG OR29302-5G
APOSOR29302-1GEA 33.13 EUR
APOSOR29302-1G APOSOR29302-500MG APOSOR29302-5G
4-Pyrrol-1-ylphenylamine
4-Pyrrol-1-ylphenylamine
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂
Mw: 158.2 g/mol
Teplota tavenia: 80.7…81.2 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01934575
Číslo CAS: 52768-17-9