Tlačiť
Piperonylonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,4-(Methylenedioxy)benzonitrile, 1,3-Benzodioxole-5-carbonitrile
OR29275-25G OR29275-1G OR29275-5G OR29275-10G OR29275-50G
APOSOR29275-25GEA 73 EUR
APOSOR29275-25G APOSOR29275-1G APOSOR29275-5G APOSOR29275-10G APOSOR29275-50G
Piperonylonitrile 97%
Piperonylonitrile
Vzorec: C₈H₅NO₂
Teplota tavenia: 90…94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005820
Číslo CAS: 4421-09-4
EINECS: 224-590-6
OSN: 3439
ADR: 6.1,III