Tlačiť
2-Chloro-4,6-dimethoxyaniline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR29265-1G OR29265-250MG OR29265-5G OR29265-500MG
APOSOR29265-1GEA 403.53 EUR
APOSOR29265-1G APOSOR29265-250MG APOSOR29265-5G APOSOR29265-500MG
2-Chloro-4,6-dimethoxyaniline 95%
2-Chloro-4,6-dimethoxyaniline
Vzorec: C₈H₁₀ClNO₂
Teplota tavenia: 44…45 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01567107
Číslo CAS: 82485-84-5