Tlačiť
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR29220-1G OR29220-250MG OR29220-5G
APOSOR29220-1GEA 103.09 EUR
APOSOR29220-1G APOSOR29220-250MG APOSOR29220-5G
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
Vzorec: C₁₀H₁₁N
Teplota varu: 54…56 °C/1mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00099614
Číslo CAS: 1195-98-8
OSN: 3276
ADR: 6.1,III