Tlačiť
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyl 4-(bromomethyl)benzoate
OR29204-25G OR29204-100G OR29204-5G
APOSOR29204-25GEA 46.53 EUR
APOSOR29204-25G APOSOR29204-100G APOSOR29204-5G
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate 98%
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Mw: 229.07 g/mol
Teplota varu: 130…135 °C/2mmHg
Teplota tavenia: 53…58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00032453
Číslo CAS: 2417-72-3
OSN: 3261
ADR: 8 II