Tlačiť
Ethyl cyano(hydroxyimino)acetate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 2-cyano-2-(hydroxyimino)acetate, Ethyl Cyanoglyoxalate Oxime, Cyano(hydroxyimino)acetic Acid Ethyl Ester, Oxyma
OR29185-100G OR29185-250G OR29185-25G
APOSOR29185-100GEA 49.74 EUR
APOSOR29185-100G APOSOR29185-250G APOSOR29185-25G
Ethyl cyano(hydroxyimino)acetate
Ethyl cyano(hydroxyimino)acetate
Vzorec: C₅H₆N₂O₃
Teplota tavenia: 127…132 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002112
Číslo CAS: 3849-21-6
EINECS: 223-351-3