Tlačiť
5-Chloro-3-chloromethyl[1,2,4]thiadiazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR29175-1G OR29175-5G
APOSOR29175-1GEA 0 EUR
APOSOR29175-1G APOSOR29175-5G
5-Chloro-3-chloromethyl[1,2,4]thiadiazole
5-Chloro-3-chloromethyl[1,2,4]thiadiazole
Vzorec: C₃H₂Cl₂N₂S
Teplota varu: 55 °C/1mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00096470
Číslo CAS: 74461-64-6
OSN: 1760
ADR: 8,III