Tlačiť
5-Bromo-2-chloro-4-methyl-3-nitropyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR2915-1G OR2915-5G OR2915-10G
APOSOR2915-1GEA 58.16 EUR
APOSOR2915-1G APOSOR2915-5G APOSOR2915-10G
5-Bromo-2-chloro-4-methyl-3-nitropyridine 95%
5-Bromo-2-chloro-4-methyl-3-nitropyridine
Vzorec: C₆H₄BrClN₂O₂
Teplota tavenia: 68…70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659505
Číslo CAS: 884495-15-2