Tlačiť
3-Bromo-2-chloro-5-thiophenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Bromo-5-chlorothiophene-2-sulphonyl chloride
OR29142-1G OR29142-5G OR29142-25G
APOSOR29142-1GEA 53.35 EUR
APOSOR29142-1G APOSOR29142-5G APOSOR29142-25G
3-Bromo-2-chloro-5-thiophenesulphonyl chloride
3-Bromo-2-chloro-5-thiophenesulphonyl chloride
Vzorec: C₄HBrCl₂O₂S₂
Teplota tavenia: 63…65 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00052094
Číslo CAS: 166964-35-8
OSN: 3261
ADR: 8,III