Tlačiť
3-Cyanobenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Formylbenzonitrile
OR29140-25G OR29140-5G OR29140-100G
APOSOR29140-25GEA 31.57 EUR
APOSOR29140-25G APOSOR29140-5G APOSOR29140-100G
3-Cyanobenzaldehyde 98%
3-Cyanobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₅NO
Teplota varu: 209…210 °C
Teplota tavenia: 75…79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003344
Číslo CAS: 24964-64-5
EINECS: 246-549-1