Tlačiť
2-Chloro-4-methyl-3-nitropyridine 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-3-nitro-4-picoline
OR2914-5G OR2914-25G OR2914-100G
APOSOR2914-5GEA 24.95 EUR
APOSOR2914-5G APOSOR2914-25G APOSOR2914-100G
2-Chloro-4-methyl-3-nitropyridine 98+%
2-Chloro-4-methyl-3-nitropyridine
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
Mw: 172.57
Teplota tavenia: 51…53 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012347
Číslo CAS: 23056-39-5