Tlačiť
3-Chloro-4-hydrazinobenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR29065-1G OR29065-250MG
APOSOR29065-1GEA 144.81 EUR
APOSOR29065-1G APOSOR29065-250MG
3-Chloro-4-hydrazinobenzonitrile
3-Chloro-4-hydrazinobenzonitrile
Vzorec: C₇H₆ClN₃
Teplota tavenia: 125…126 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01571093
Číslo CAS: 254880-25-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III