Tlačiť
2-Methylimidazole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Methyl-1H-imidazole
OR2900-100G OR2900-25G OR2900-500G
APOSOR2900-100GEA 43.32 EUR
APOSOR2900-100G APOSOR2900-25G APOSOR2900-500G
2-Methylimidazole 98%
2-Methylimidazole
Vzorec: C₄H₆N₂
Teplota varu: 267…268 °C
Teplota tavenia: 142…144 °C
Teplota vzplanutia: 155 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005190
Číslo CAS: 693-98-1
EINECS: 211-765-7
OSN: 1759
ADR: 8,III