Tlačiť
(S)-(+)-Epichlorhydrin
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (S)-(+)-Glycerol epichlorhydrin, (S)-(+)-3-Chloro-1,2-epoxypropane, (S)-(+)-1-Chloro-2,3-epoxypropane, (2S)-2-(chloromethyl)oxirane
OR28971-100G OR28971-25G OR28971-5G
APOSOR28971-100GEA 152.83 EUR
APOSOR28971-100G APOSOR28971-25G APOSOR28971-5G
(S)-(+)-Epichlorhydrin
(S)-(+)-Epichlorhydrin
Vzorec: ClCH₂CH(O)CH₂
Teplota varu: 114 °C
Hustota: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 33 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00077760
Číslo CAS: 67843-74-7
OSN: 2023
ADR: 6.1+3,II