Tlačiť
Ethyl 2-chloronicotinate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 2-chloropyridine-3-carboxylate, Ethyl 2-Chloro-3-pyridinecarboxylate, Ethyl 2-chloronicotinate
OR28967-25G OR28967-100G
APOSOR28967-25GEA 24.91 EUR
APOSOR28967-25G APOSOR28967-100G
Ethyl 2-chloronicotinate 98%
Ethyl-2-chloronicotinate
Vzorec: C₈H₈ClNO₂
Mw: 185.61
Teplota varu: 78 °C/0.08mmHg
Hustota: 1.25 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00674129
Číslo CAS: 1452-94-4