Tlačiť
Pyridine-3,4-dicarboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,4-Pyridinedicarboxylic acid, Cinchomeronic acid, Pyridine-3,4-dicarboxylicacid
OR28966-100G OR28966-25G OR28966-500G
APOSOR28966-100GEA 59.68 EUR
APOSOR28966-100G APOSOR28966-25G APOSOR28966-500G
Pyridine-3,4-dicarboxylic acid
Pyridine-3,4-dicarboxylic acid
Vzorec: C₇H₅NO₄
Mw: 167.12
Teplota varu: 529
Teplota tavenia: 262 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006392
Číslo CAS: 490-11-9
EINECS: 207-705-4
Merck Index: 13,02304