Tlačiť
(S)-(-)-2-Chloropropionic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR28944-100G OR28944-25G OR28944-5G
APOSOR28944-100GEA 135.58 EUR
APOSOR28944-100G APOSOR28944-25G APOSOR28944-5G
(S)-(-)-2-Chloropropionic acid
(S)-(-)-2-Chloropropionic acid
Vzorec: H₃CCHClCOOH
Teplota varu: 77 °C/10mmHg
Teplota tavenia: 4 °C
Hustota: 1,249 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064205
Číslo CAS: 29617-66-1
EINECS: 411-150-2
OSN: 2511
ADR: 8,III