Tlačiť
4-Methyl-2-hexylamine hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methylhexanamine Hydrochloride, 2-Amino-4-methylhexane Hydrochloride, 1,3-Dimethylamylamine Hydrochloride, 1,3-Dimethylpentylamine Hydrochloride
OR2894-100G OR2894-25G OR2894-5G
APOSOR2894-100GEA 79.82 EUR
APOSOR2894-100G APOSOR2894-25G APOSOR2894-5G
4-Methyl-2-hexylamine hydrochloride 95%
4-Methyl-2-hexylamine hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₇N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09038354
Číslo CAS: 13803-74-2
OSN: 2925
ADR: 4.1+8,II