Tlačiť
2,5-Dimethylfuran 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR28939-100G OR28939-25G OR28939-500G
APOSOR28939-100GEA 74.9 EUR
APOSOR28939-100G APOSOR28939-25G APOSOR28939-500G
2,5-Dimethylfuran 99%
2,5-Dimethylfuran
Vzorec: C₆H₈O
Mw: 96.13
Teplota varu: 91…93 °C
Teplota tavenia: –62 °C
Hustota: 0.903 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 1 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003250
Číslo CAS: 625-86-5
EINECS: 210-914-3
OSN: 1993
ADR: 3 II