Tlačiť
2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,3-Dichlorophenylisothiocyanate, 1,2-Dichloro-3-isothiocyanatobenzene
OR28932-25G OR28932-5G
APOSOR28932-25GEA 251.95 EUR
APOSOR28932-25G APOSOR28932-5G
2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate 97%
2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate
Vzorec: C₇H₃Cl₂NS
Mw: 204.08
Teplota varu: 256…258 °C
Hustota: 1.434 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041048
Číslo CAS: 6590-97-2
OSN: 2922
ADR: 8+6.1 II