Tlačiť
3-Nitrophenyl isocyanate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Isocyanato-3-nitrobenzene, 3-Nitrophenylisocyanate
OR28931-25G OR28931-5G
APOSOR28931-25GEA 330.53 EUR
APOSOR28931-25G APOSOR28931-5G
3-Nitrophenyl isocyanate 97%
3-Nitrophenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Vzorec: C₇H₄N₂O₃
Teplota varu: 130…131 °C/11mmHg
Teplota tavenia: 51…52 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007220
Číslo CAS: 3320-87-4
EINECS: 222-025-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III