Tlačiť
4-Isopropyl-3-methylaniline hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Methyl-4-(prop-2-yl)aniline hydrochloride, 3-Methyl-4-isopropylaniline hydrochloride, 4-Isopropyl-m-toluidinium chloride
OR28929-1G OR28929-5G
APOSOR28929-1GEA 33.17 EUR
APOSOR28929-1G APOSOR28929-5G
4-Isopropyl-3-methylaniline hydrochloride 95%
4-Isopropyl-3-methylaniline hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₆ClN
Teplota tavenia: 222…225 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00156562
Číslo CAS: 4534-11-6
EINECS: 224-876-0