Tlačiť
5-Bromonicotinic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-5-pyridine carboxylic acid, 5-Bromopyridine-3-carboxylic acid, 5-Bromo-3-pyridinecarboxylic acid
OR28916-100G OR28916-1KG OR28916-500G
APOSOR28916-100GEA 63.38 EUR
APOSOR28916-100G APOSOR28916-1KG APOSOR28916-500G
5-Bromonicotinic acid 98%
5-Bromonicotinic acid
Vzorec: C₆H₄BrNO₂
Teplota tavenia: 178…186 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009783
Číslo CAS: 20826-04-4
EINECS: 244-065-5