Tlačiť
7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Guaiazulene
OR28914-25G OR28914-5G
APOSOR28914-25GEA 116.33 EUR
APOSOR28914-25G APOSOR28914-5G
7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene
7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene
Vzorec: C₁₅H₁₈
Teplota varu: 153 °C/7mmHg
Teplota tavenia: 27 °C
Hustota: 0,976 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003811
Číslo CAS: 489-84-9