Tlačiť
(3,4-Dichlorophenyl)acetonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,4-Dichlorophenylacetonitrile, 3,4-Dichlorobenzyl cyanide
OR28904-100G OR28904-25G OR28904-500G
APOSOR28904-100GEA 49.74 EUR
APOSOR28904-100G APOSOR28904-25G APOSOR28904-500G
(3,4-Dichlorophenyl)acetonitrile
(3,4-Dichlorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₅Cl₂N
Teplota varu: 169…171 °C/12mmHg
Teplota tavenia: 38…42 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001909
Číslo CAS: 3218-49-3
EINECS: 221-743-9
OSN: 3439
ADR: 6.1,III