Tlačiť
Isobutyl isothiocyanate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Methylpropyl isothiocyanate
OR28903-5G OR28903-25G
APOSOR28903-5GEA 92.93 EUR
APOSOR28903-5G APOSOR28903-25G
Isobutyl isothiocyanate
Isobutyl isothiocyanate
Vzorec: C₅H₉NS
Mw: 115.2
Teplota varu: 160…162 °C
Hustota: 0.94 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 24 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00022062
Číslo CAS: 591-82-2
EINECS: 209-733-2
OSN: 3286
ADR: 3+6.1+8 II