Tlačiť
N-Iodosuccinimide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR28900-100G OR28900-25G OR28900-500G
APOSOR28900-100GEA 43.32 EUR
APOSOR28900-100G APOSOR28900-25G APOSOR28900-500G
N-Iodosuccinimide 98%
N-Iodosuccinimide
Vzorec: C₄H₄INO₂
Teplota tavenia: 202 °C (rozkl.)
Hustota: 2,245 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005512
Číslo CAS: 516-12-1
EINECS: 208-221-6