Tlačiť
Di-tert-butyl pyrocarbonate 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Boc Anhydride, Di-tert-butyl dicarbonate, DIBOC
OR28895-250G OR28895-100G OR28895-1KG
APOSOR28895-250GEA 49.74 EUR
APOSOR28895-250G APOSOR28895-100G APOSOR28895-1KG
Di-tert-butyl pyrocarbonate 99%
Di-tert-butyl pyrocarbonate
Reagent for the preparation of t-Boc protected amines.
Vzorec: C₁₀H₁₈O₅
Teplota varu: 56…57 °C/0,5mmHg
Teplota tavenia: 23 °C
Hustota: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 37 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008805
Číslo CAS: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
OSN: 2930
ADR: 6.1+4.1,II