Tlačiť
3,4-Dichlorophenyl isothiocyanate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,2-Dichloro-4-isothiocyanatobenzene, 3,4-Dichlorophenyl Isothiocyanate
OR28888-1G OR28888-5G
APOSOR28888-1GEA 24.95 EUR
APOSOR28888-1G APOSOR28888-5G
3,4-Dichlorophenyl isothiocyanate
3,4-Dichlorophenyl isothiocyanate
Vzorec: C₇H₃Cl₂NS
Teplota varu: 134…136 °C/7mmHg
Hustota: 1,422 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00037828
Číslo CAS: 6590-94-9
EINECS: 229-526-0
OSN: 2922
ADR: 8+6.1,III