Tlačiť
Arecolinium bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR28886-5G OR28886-25G OR28886-100G
APOSOR28886-5GEA 66.59 EUR
APOSOR28886-5G APOSOR28886-25G APOSOR28886-100G
Arecolinium bromide
Arecolinium bromide
Vzorec: C₈H₁₄BrNO₂
Teplota tavenia: 171…176 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039041
Číslo CAS: 300-08-3
EINECS: 206-087-3
OSN: 1544
ADR: 6.1,III