Tlačiť
Formamidine acetate 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR28877-100G OR28877-500G
APOSOR28877-100GEA 66.59 EUR
APOSOR28877-100G APOSOR28877-500G
Formamidine acetate 99%
Formamidine acetate
Vzorec: C₃H₈N₂O₂
Teplota tavenia: 157…161 °C
Hustota: 1,124 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012866
Číslo CAS: 3473-63-0
EINECS: 222-442-5