Tlačiť
Dimethylthiocarbamoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR28875-100G OR28875-250G OR28875-25G
APOSOR28875-100GEA 114.72 EUR
APOSOR28875-100G APOSOR28875-250G APOSOR28875-25G
Dimethylthiocarbamoyl chloride
Dimethylthiocarbamoyl chloride
Vzorec: C₃H₆ClNS
Teplota varu: 90…95 °C/0,5mmHg
Teplota tavenia: 39…43 °C
Teplota vzplanutia: 98 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004919
Číslo CAS: 16420-13-6
EINECS: 240-468-5
OSN: 3261
ADR: 8,II