Tlačiť
6-Methoxyanthranilic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR2887-100G OR2887-25G
APOSOR2887-100GEA 401.36 EUR
APOSOR2887-100G APOSOR2887-25G
6-Methoxyanthranilic acid 97%
6-Methoxyanthranilic acid
Vzorec: C₈H₉NO₃
Mw: 167.16
Teplota tavenia: 83…86 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01941328
Číslo CAS: 53600-33-2