Tlačiť
2-Chlorophenyl isothiocyanate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Chloro-2-isothiocyanatobenzene
OR28846-5G OR28846-25G
APOSOR28846-5GEA 91.46 EUR
APOSOR28846-5G APOSOR28846-25G
2-Chlorophenyl isothiocyanate 97%
2-Chlorophenyl isothiocyanate
Vzorec: C₇H₄ClNS
Teplota varu: 260…262 °C
Hustota: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004801
Číslo CAS: 2740-81-0
OSN: 2810
ADR: 6.1,III