Tlačiť
Histamine dihydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Histamine 2HCl, 4-(2-Aminoethyl)-1H-imidazole dihydrochloride, 2-(1H-Imidazol-4-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
OR28842-25G OR28842-5G OR28842-100G
APOSOR28842-25GEA 75.01 EUR
APOSOR28842-25G APOSOR28842-5G APOSOR28842-100G
Histamine dihydrochloride
Histamine dihydrochloride
Vzorec: C₅H₁₁Cl₂N₃
Teplota tavenia: 249…252 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00012703
Číslo CAS: 56-92-8
EINECS: 200-298-4