Tlačiť
(R)-(-)-Methyl-3-hydroxybutyrate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (R)-Methyl 3-hydroxybutanoate, Methyl (R)-3-hydroxybutyrate, Methyl (R)-(-)-3-Hydroxybutyrate
OR28835-100G OR28835-10G OR28835-25G
APOSOR28835-100GEA 310.47 EUR
APOSOR28835-100G APOSOR28835-10G APOSOR28835-25G
(R)-(-)-Methyl-3-hydroxybutyrate
(R)-(-)-Methyl-3-hydroxybutyrate
Vzorec: C₅H₁₀O₃
Teplota varu: 72 °C/17mmHg
Hustota: 1,055 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00063289
Číslo CAS: 3976-69-0