Tlačiť
Adamantane
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane
OR28833-100G OR28833-250G
APOSOR28833-100GEA 26.52 EUR
APOSOR28833-100G APOSOR28833-250G
Adamantane
Adamantane
Vzorec: C₁₀H₁₆
Mw: 136.24
Teplota varu: 171
Teplota tavenia: 205…212 °C
Hustota: 1.07 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00074719
Číslo CAS: 281-23-2
EINECS: 206-001-4
OSN: 3077
ADR: 9+EHS III
Merck Index: 13,00149